Learn More
3-acétylpyrrole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439972 5 g 5g
11429972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439972 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12073.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-82-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Numéro MDL MFCD00067759
Clé InChI KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
CID PubChem 2737793
Nom IUPAC 1-(1H-pyrrol-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylpyrrole
Point de fusion 110°C to 114°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 107151
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%