Learn More
3-Acétylquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416007 5 g 5g
15406007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33206.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33021-53-3
Formule moléculaire C11H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD00030698
Clé InChI VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
CID PubChem 5325612
Nom IUPAC 1-quinoline-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylquinoline
Point de fusion 97°C to 99°C
Point d’ébullition 139°C (4 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetylquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylquinoline