Learn More
3-acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428943 250 g -
11408943 10 g 10g
11418943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11078.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1468-83-3
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00005468
Clé InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CID PubChem 15116
Nom IUPAC 1-thiophène-3-yléthanone
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Acetylthiophene
Point de fusion 58°C to 61°C
Point d’ébullition 208°C to 210°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 107241
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 98%