Learn More
3-acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetylthiophene |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 57°C to 61°C |
| Couleur | Beige à marron |
| Point d’ébullition | 208°C to 210°C (748.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Acetylthiophene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.