Learn More
Acide 3-[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11386895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11386895 5 g Flacon en verre ambré 5g
10592594 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08020DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 916766-99-9
Formule moléculaire C11H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 237.21
Numéro MDL MFCD09702421
Clé InChI MYOCYAGTJQROGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-allyloxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino benzoic acid, allyl 3-carboxy-5-hydroxyphenyl carbamate, 5-hydroxy-3-prop-2-enyloxycarbonylamino benzoic acid, benzoicacid,3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino, 3-hydroxy-5-prop-2-en-1-yl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-hydroxy-5-2-propen-1-yloxy carbonyl amino
CID PubChem 24229781
Nom IUPAC acide 3-hydroxy-5-(prop-2-énoxycarbonylamino)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(NC(=O)OCC=C)=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.21
Pourcentage de pureté 97%