Learn More
3-Allylsalicylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490328 25 g 25g
15480328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53475.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 3-allylsalicylaldéhyde est un intermédiaire synthétique pour la synthèse des 3-aminoflavones. Les flavonoïdes ont été étudiés pour leur activité antiproliférative et leur cytotoxicité in vitro. Il est utilisé dans la préparation de dérivés d’oxazole et de benzofuranes 2-substitués à l’imidazole sur la base d’un développement pour une application contre les lignées cellulaires tumorales humaines. Il s’agit d’un réactif dans la synthèse de nouveaux chalcones antioxydants et antimicrobiens.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24019-66-7
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00037364
Clé InChI INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
CID PubChem 141062
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-prop-2-énylbenzaldéhyde
SMILES C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Allylsalicylaldehyde
Densité 1.099
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.5645
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%