Learn More
Chlorhydrate de 3-amidinopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424337 1 g 1g
11434337 5 g 5g
11444337 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20406.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 7356-60-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7356-60-7
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.601
Numéro MDL MFCD00054326
Clé InChI MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
CID PubChem 202042
Nom IUPAC pyridine-3-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amidinopyridine hydrochloride
Point de fusion 187°C to 189°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%