Learn More
Chlorhydrate de 3-amidinopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444337 25 g -
11424337 1 g 1g
11434337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20406.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7356-60-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7356-60-7
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.601
Numéro MDL MFCD00054326
Clé InChI MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
CID PubChem 202042
Nom IUPAC pyridine-3-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amidinopyridine hydrochloride
Point de fusion 187°C to 189°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 97%