Learn More
3-Amino-1,2,4-benzotriazine 1,4-dioxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1,4-dioxide |
| CAS | 27314-97-2 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N4 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nom IUPAC | 1,4-dióxido-1,2,4-benzotriazina-1,4-diio-3-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.15 |
| Poids de la formule | 178.0491 |