Learn More
3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| CAS | 5424-06-6 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N4 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1,2,4-Benzotriazin-3-amine, 1-oxide, 1,2,4-Benzotriazine, 3-amino-, 1-oxide (6CI,7CI,8CI), 1-Oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-amine, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine 1-oxide, 4-Desoxytirapazamine, SR 4317, Win 64012, 3-Amino-1,2,4-benzotriazine-1-N-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N4O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)11(12)10-7/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| SMILES | Nc1nc2ccccc2[n+]([O-])n1 |
| Nom IUPAC | 1-óxido-1,2,4-benzotriazin-1-io-3-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
| Poids de la formule | 162.0542 |