Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455307 500 g 500g
11435307 25 g 25g
11445307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22672.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Amino-1,2-propanediol est utilisé dans la préparation de l’iohexol, qui est un milieu de contraste non ionique X-CT. Il sert de matériau de départ pour la production de matériaux spécialisés.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-30-8
Formule moléculaire C3H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Numéro MDL MFCD00008140
Clé InChI KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
CID PubChem 73561
Nom IUPAC 3-aminopropane-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Densité 1.186
Point d’ébullition 264°C to 266°C (739 mmHg)
Point d’éclair 186°C (366°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1719121
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 97%