Learn More
3-Amino-1,2-propanediol, 98%
Code produit 10774591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774591 25 g Flacon en verre 25g
10494345 5 g Flacon en verre 5g
10666092 100 g Flacon en verre -
10155493 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10774591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104420250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 616-30-8 | C₃H₉NO₂| 91,11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-30-8
Poids moléculaire (g/mol) 91.11
Numéro MDL MFCD00008140
Clé InChI KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
CID PubChem 73561
Nom IUPAC 3-aminopropane-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1, 2-propanediol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 264.0°C to 265.0°C (739.0 mmHg)
Point d’éclair 155°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H9NO2
Formule linéaire H2NCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4900 to 1.4940
Quantité 25 g
Beilstein 04,301
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosité 3 Pas (20°C)
Poids de la formule 91.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-1,2-propanediol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement