Learn More
3-Amino-1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazole 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15424957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424957 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32252.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
CAS 66000-39-3
Point de fusion 107°C to 108°C
Formule moléculaire C9H8ClN3
Numéro MDL MFCD09027932
Quantité 250 mg
Synonyme 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
Clé InChI SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 193.634
CID PubChem 13626945
Poids de la formule 193.64
Pourcentage de pureté 95%