Learn More
3-Amino-1-Boc-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499577 5 g 5g
15489577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52816.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 184637-48-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’3-Amino-1-Boc-pipéridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 184637-48-7
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD01861219
Clé InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 545809
Nom IUPAC 3-aminopiperidine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-Boc-piperidine
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%