Learn More
3-amino-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10699213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10699213 1 g Flacon en verre ambré 1g
10366614 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699213 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07854DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-66-7
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Numéro MDL MFCD00460466
Clé InChI UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
CID PubChem 18525942
Nom IUPAC 3-amino-1-méthylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%