Learn More
3-Amino-1-méthyl-1 H-pyrazole 97, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15484007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484007 1 g 1g
15494007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30935.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1904-31-0
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
Numéro MDL MFCD00466340
Clé InChI MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
CID PubChem 137254
Nom IUPAC 1-méthylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Point d’ébullition 90°C to 92°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%