Learn More
3-Amino-1-propanol, TRC
Code produit 30007541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007541 10 g 10g
17992605 1 g 1g
17930905 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007541 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62813010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-87-6
Formule moléculaire C3 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Synonyme 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
Nom IUPAC 3-aminopropan-1-ol
SMILES NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1-propanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Poids de la formule 75.0684
Pourcentage de pureté >95%