Learn More
3-amino-1H-1,2,4-triazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10456383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10456383 10 g Flacon en verre 10g
10702681 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10456383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264570100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-82-5
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Clé InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
CID PubChem 1639
ChEBI CHEBI:40036
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES NC1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 156°C
Couleur Blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 26, 137
Merck Index 15, 485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou paillettes