Learn More
3-amino-1H-1,2,4-triazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702681 100 g Flacon en verre 100g
10456383 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264571000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-82-5
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Clé InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
CID PubChem 1639
ChEBI CHEBI:40036
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES NC1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 156°C
Couleur Blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 26, 137
Merck Index 15, 485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou paillettes