Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412667 1000 g 1000g
11422667 50 g -
11432667 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14871.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-amino-1,2,4-triazole est un inhibiteur de la fonction mitochondriale et chloroplaste. La 3- amino-1,2,4-triazole de qualité commerciale (qui contient généralement des impuretés anti-inhibitrices de catalase) est utilisée comme défoliant du coton.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol et le chloroforme, et peu soluble dans l’acétate d’éthyle. Elle est insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Stocker sous forme desséchée à -20°C. Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, du cuivre, du fer et des sels de fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-82-5
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00005230,MFCD00053362
Clé InChI KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
CID PubChem 1639
ChEBI CHEBI:40036
Nom IUPAC 1H-1,2,4-triazol-5-amine
SMILES NC1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Point de fusion 147°C to 153°C
Densité 1.138
Plage de pourcentage du dosage 96%
Odeur Odorless
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 107687
Merck Index 14,489
Informations sur la solubilité It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 96%