Learn More
3-Amino-1 H-indazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446247 10 g 10g
15436247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33435.09
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-05-5
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD00182045
Clé InChI YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
CID PubChem 13399
Nom IUPAC 1H-indazole-3-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-indazole
Point de fusion 150°C to 152°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%