Learn More
3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492407 25 g -
11472407 1 g 1g
11482407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14266.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16617-46-2
Formule moléculaire C4H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 108.104
Numéro MDL MFCD00005237
Clé InChI FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
CID PubChem 85515
Nom IUPAC 5-amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion 173°C to 176°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2647
Poids de la formule 108.1
Pourcentage de pureté 98%