Learn More
Hémisulfate de 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11392546
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392546 1 g 1g
11302556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06521.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27511-79-1
Formule moléculaire C8H14N8O6S
Poids moléculaire (g/mol) 350.31
Numéro MDL MFCD00013093
Clé InChI UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate, 5-aminopyrazole-4-carboxamide hemisulphate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate, 1h-pyrazole-4-carboxamide, 3-amino-, sulfate 2:1, 3-amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt, 3-aminopyrazole-4-carboxamide hemisulfate, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide; sulfuric acid, bis 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide ; sulfuric acid, bis 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxamide ; sulfuric acid, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate
CID PubChem 2723907
Nom IUPAC 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxamide ; acide sulfurique
SMILES C1=NNC(=C1C(=O)N)N.C1=NNC(=C1C(=O)N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulfate
Point de fusion ∽232°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3767200
Poids de la formule 175.16
Pourcentage de pureté 97%