Learn More
Acide 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420188 5 g 5g
11430188 0.25 g 0.25g
11410188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23751.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41680-34-6 | Molecular Formula: C4H5N3O2 | Molecular Weight: 127.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41680-34-6
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.103
Numéro MDL MFCD00005239
Clé InChI KMRVTZLKQPFHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-aminopyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino-4-carboxypyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3-amino, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-4-pyrazole carboxylic acid, 5-aminopyrazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 96774
Nom IUPAC Acide 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylique
SMILES C1=NNC(=C1C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Point de fusion ∼125°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 95%