Learn More
3-Amino-1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447127 1 g 1g
11451768 5 g 5g
11461768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14458.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1820-80-0
Formule moléculaire C3H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 83.094
Numéro MDL MFCD00005236
Clé InChI JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
CID PubChem 74561
Nom IUPAC 1H-pyrazol-5-amine
SMILES C1=C(NN=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-1H-pyrazole
Point de fusion 34°C to 39°C
Point d’ébullition 218°C (122 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1618
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 83.09
Pourcentage de pureté ≥97%