Learn More
3-Amino-2,2,5,5-tétraméthyl-1-pyrrolidinyloxy 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229550 500 mg Flacon en verre 500mg
10156803 2 g Flacon en verre 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401105000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34272-83-8
Formule moléculaire C8H17N2O
Poids moléculaire (g/mol) 157.24
Numéro MDL MFCD00046088
Clé InChI USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
CID PubChem 558590
Nom IUPAC 1-hydroxy-2,2,5,5-tétraméthylpyrrolidine-3-amine
SMILES CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 45.0°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 75.0°C to 80.0°C (1.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 157.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux hygroscopiques
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.