Learn More
3-Amino-2,2-diméthyl-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398425
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11398425 1 g 1g
11308435 5 g 5g
2 options
Code produit. 11398425
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10429.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103.165 g/mol
Reatant in the synthesis of cyclic carbamates, cryptophycin analogues. Neopentanolamine with ammonia and hydrogen yeilds neopentyldiamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse de carbamates cycliques, analogues de la cryptophycine. Néopentylamine avec de l’ammoniac et des levures d’hydrogène néopentyldiamine.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le chloroforme, l’éther et le méthanol
Remarques
Hygroscopique, à conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26734-09-8
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.165
Numéro MDL MFCD00059847
Clé InChI FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
CID PubChem 117326
Nom IUPAC 3-amino-2,2-diméthylpropane-1-ol
SMILES CC(C)(CN)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Point de fusion ∼70°C
Quantité 1 g
Beilstein 1731900
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane,Chloroforn,Ether and Methanol
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 95%