Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3’-Amino-,3’-désoxyinosine, 98 %
Code produit 15456569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456569 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64758.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C10H13N5O3
Numéro MDL MFCD10566669
Quantité 1 g
Synonyme 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Clé InChI CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Nom IUPAC 9-[(2R,4R,5S)-4-amino-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 251.25
CID PubChem 71744249
Poids de la formule 251.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre