Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3‘-Amino-2’,3’-didéoxythymidine, 99 %
Code produit 15406339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406339 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64342.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Amino-2',3'-dideoxythymidine
CAS 52450-18-7
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C10H15N3O4
Numéro MDL MFCD00038057
Quantité 1 g
Synonyme 3'-amino-3'-deoxythymidine, 3'-amino-2',3'-dideoxythymidine, unii-7w21m0c25b, 3'-deoxy-3'-aminothymidine, 3'-amino-3'-deoxy-d-thymidine, thymidine, 3'-amino-3'-deoxy, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
Clé InChI ADVCGXWUUOVPPB-XLPZGREQSA-N
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-amino-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthylpyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 241.25
CID PubChem 108074
Poids de la formule 241.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre