Learn More
L’acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, 99 % (poids sec), peut cont. jusqu’à 1mole d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441017 25 g 25g
11431017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23405.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3119-15-1 | C7H3I3NNaO2 | 536.81 g/mol
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid is used to prepare polymeric hydrogel based particles used in vascular embolization. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque est utilisé pour préparer des particules à base d’hydrogel polymérique utilisées dans l’embolisation vasculaire. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conservez à l’abri de la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3119-15-1
Formule moléculaire C7H3I3NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 536.81
Numéro MDL MFCD00007681
Clé InChI CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
CID PubChem 18387
Nom IUPAC Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque
SMILES [Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Point de fusion ∼196°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), peut contenir jusqu’à 1 mole d’eau
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 514.83
Pourcentage de pureté 99%