Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronique 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434736 250 mg 250mg
15424736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59033.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1315692-91-1 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315692-91-1
Formule moléculaire C12H16BF2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.072
Numéro MDL MFCD22419270
Clé InChI MQGLBRAIKSVSIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronicacidpinacolester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl aniline
CID PubChem 99738339
Nom IUPAC 2,6-difluoro-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 75°C to 77°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 255.07
Pourcentage de pureté 96%