Learn More
3-Amino-2,4-xylénol, TRC
Code produit 30333381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333381 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63243010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,4-xylenol
CAS 100445-96-3
Formule moléculaire C8 H11 N O
Quantité 10 mg
Synonyme Phenol, 3-amino-2,4-dimethyl-, 3-Amino-2,4-dimethylphenol, 3-Hydroxy-2,6-xylidine, 3-Amino-2,4-xylenol
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-5-3-4-7(10)6(2)8(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(O)c(C)c1N
Nom IUPAC 3-amino-2,4-diméthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.0841