Learn More
Acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30310635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6052735G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramben
CAS 133-90-4
Formule moléculaire C7 H5 Cl2 N O2
Quantité 5 g
Synonyme 3-Amino-2,5-dichlorobenzoic acid, 2,5-Dichloro-3-aminobenzoic acid, Ambiben, Amiben, Amibin, Amoben, Chloramben, Vegiben
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1cc(Cl)cc(C(=O)O)c1Cl
Nom IUPAC acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 206.03
Poids de la formule 204.9697