Learn More
3-Amino-2,6-dichloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424197
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424197 25 g 25g
15404197 1 g 1g
15414197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15424197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31598.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62476-56-6
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00023417
Clé InChI MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
CID PubChem 112846
Nom IUPAC 2,6-dichloropyridine-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2,6-dichloropyridine
Point de fusion 120°C to 124°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 97%