Learn More
3-Amino-2-bromopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339825
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339825 1 g 1g
11349825 5 g 5g
11359825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339825 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19839.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 39856-58-1 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles. pyrrole derivatives ahs been prepared using 3-Amino-2-bromopyridine. Used in P-C coupling reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans une synthèse catalysée par le palladium de systèmes indoles contenant des hétérocycles à cycles moyens et grands fusionnés. On a préparé des dérivés du pyrrole en utilisant la 3-amino-2-bromopyridine. Utilisé dans la réaction de couplage P-C.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39856-58-1
Formule moléculaire C5H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 173.013
Numéro MDL MFCD00234064
Clé InChI HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-3-aminopyridine, 2-bromo-pyridineamine, 3-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-3-pyridinamine, 2-bromo-3-pyridylamine, 2-bromopyridine-3-amine, 3-amino-2-bromo-pyridine, 2-bromo-3-pyridineamine, 2-bromo-pyridin-3-ylamine
CID PubChem 642816
Nom IUPAC 2-bromopyridine-3-amine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-bromopyridine
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 1 g
Beilstein 109830
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%