Learn More
Acide 3-amino-2-hydroxy-3-méthylbutanoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 62000-66-2 |
| Formule moléculaire | C5 H11 N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3,7H,6H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(N)C(O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-amino-2-hydroxy-3-méthylbutanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.146 |
| Poids de la formule | 133.074 |