Learn More
3-Amino-2-hydroxypyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401709 1 g 1g
15421709 250 mg 250mg
15411709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64480.03
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. It is involved in synthesis of functionalized pyrido[4,3-b][1,4]oxazine and imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. The use of ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate with 2-amino-3-hydroxypyridine or 3-amino-4-hydroxypyridine led, respectively, to imidazo[1,2-a]pyridine derivatives or ethyl pyrido[4,3-b][1,4] oxazine-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est impliqué dans la synthèse des dérivés pyrido[4,3-b][1,4]oxazine et imidazo[1,2-a]pyridine fonctionnalisés. L’utilisation de l’éthyle 2-chloro-3-oxopropanoate avec de la 2-amino-3-hydroxypyridine ou de la 3-amino-4-hydroxypyridine a respectivement conduit à des dérivés de imidazo[1,2-a]pyridine ou à de l’éthyle pyrido[4,3-b][1,4] oxazine-2-carboxylate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33630-99-8
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD03411556
Clé InChI VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
CID PubChem 322353
SMILES NC1=CC=CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-hydroxypyridine
Couleur Marron
Quantité 1 g
Beilstein 109849
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 3-amino-1,2-dihydropyridine-2-one
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin