Learn More
3-amino-2-méthylacrylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10591482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591482 1 g Flacon en verre ambré 1g
10501492 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10591482 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01431DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 30989-81-2
Formule moléculaire C4H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 85.106
Numéro MDL MFCD01566866
Clé InChI OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
CID PubChem 637539
Nom IUPAC (E)-3-amino-2-méthylprop-2-enal
SMILES CC(=CN)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NH2CH=C(CH3)CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 97%