Learn More
Acide 3-amino-2-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491477 25 g 25g
11481477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24947.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52130-17-3 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52130-17-3
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00075026
Clé InChI BYHMLZGICSEKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-aminobenzoic acid, 3-amino-o-toluic acid, 3-amino-2-methylbenzoicacid, 3-amino-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-2-methyl, 2-methyl-3-amino benzoic acid, pubchem10921, acmc-209ky1, ksc489o4b, 3-amino-2-methyl benzoic acid
CID PubChem 2733699
Nom IUPAC Acide 3-amino-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 185°C to 188°C
Quantité 25 g
Beilstein 2803090
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%