Learn More
Alcool de 3-amino-2-méthylbenzyle, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11975291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11975291
Marque: Thermo Scientific Acros 440020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 83647-42-1
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Clé InChI UVYZMJMDIMWDNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-methylphenyl methanol, 3-amino-2-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-amino-2-methyl, 3-amino-2-methylbenzylalcohol, 3-amino-2-methylbenzenemethanol, pubchem19790, acmc-20a9oa, 3-amino-2-methylphenyl metanol, 3-amino-2-methyl benzyl alcohol, 3-amino-2-methyl-phenyl methanol
CID PubChem 577175
Nom IUPAC (3-amino-2-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylbenzyl alcohol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108.9°C to 109.7°C
Couleur Orange-violet à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-2-methylbenzyl alcohol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.