Learn More
3-Amino-2-methylpropanoic acid, MedChemExpress
Code produit 16459366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW012974
MedChemExpress 3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylpropanoic acid
CAS 144-90-1
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9NO2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CN
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation