Learn More
3-Amino-2-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11996381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11996381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437630010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-methylpyridine
CAS 3430-10-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116°C to 118°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H8N2
Quantité 1 g
Synonyme 1-eicosene, 1-icosene, eicosene, cetyl ethylene, .alpha.-eicosene, unii-6bhh7zd637, arachidene, arachydene, cosen, alpha-eicosene
Clé InChI ZSFPJJJRNUZCEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC=N1
Nom IUPAC icos-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 18936
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-2-methylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement