Learn More
Acide 3-amino-2-naphthoïque, 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10071841 5 g Flacon en verre 5g
10001871 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104140050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5959-52-4
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.2
Numéro MDL MFCD00004115
Clé InChI XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
CID PubChem 22244
Nom IUPAC Acide 3-aminonaphthalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-naphthoic acid
Note relative au nom 85%
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C
Couleur Vert à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC10H6CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14, 535
Merck Index 15, 448
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.