Learn More
Acide 3-amino-2-naphthoïque, 97 %
Code produit 11364226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364226 5 g -
11354226 1 g 1g
15479089 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19312.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.60€
    114.65€ / 5g
    Économisez 17.95€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 5959-52-4 | C11H9NO2 | 187,198 g/mole
L’acide 3-amino-2-naphthoïque est un réactif d’analyse de colorant utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acide 3-amino-2-naphthoïque est un réactif analytique de colorants qui est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5959-52-4
Formule moléculaire C11H9NO2
Numéro MDL MFCD00004115
Clé InChI XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
CID PubChem 22244
Nom IUPAC Acide 3-aminonaphthalène-2-carboxylique
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-naphthoic acid
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 744099
Merck Index 14,452
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement