Learn More
3-Amino-2-naphtol (90 %), TRC
Code produit 30327938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327938 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA579165100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Formule moléculaire C10 H9 N O
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cc2ccccc2cc1O
Nom IUPAC 3-aminonaphtalène-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 159.184
Poids de la formule 159.0684