Learn More
3-amino-2-naphthol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440418
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440418 1 g 1g
11450418 5 g 5g
11460418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24570.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5417-63-0
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00004113
Clé InChI ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
CID PubChem 79449
Nom IUPAC 3-aminonaphtalène-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-2-naphthol
Point de fusion 232°C to 238°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%