Learn More
Acide 3-amino-3-(2-chlorophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11309765
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309765 250 mg 250mg
11399755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19796.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68208-20-8
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD01871299
Clé InChI NXXFYRJVRISCCP-MRVPVSSYSA-N
Synonyme 3-amino-3-2-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-chloro-phenyl-propionic acid, 3-2-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-2-chlorophenyl propionic acid, dl-beta-2-chlorophenyl alanine, pubchem13916, rarechem ak hc t319, 3-amino-3-2-chlorophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid, .beta.-amino-2-chloro, r/s-3-amino-3-2-chloro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 239929
Nom IUPAC acide 3-amino-3-(2-chlorophényle)propanoïque
SMILES [NH3+][C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Point de fusion ∽223°C (decomposition)
Beilstein 2938797
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 97%