Learn More
Acide 3-Amino-3-(2-nitrophényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489707 5 g 5g
11499707 25 g 25g
11409717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22176.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 5678-48-8 | C9H10N2O4 | 210.189 g/mol
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-amino-3-(2-nitrophényl)propionique est utilisé dans la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
La température de stockage est de 0-5°C. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5678-48-8
Formule moléculaire C9H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.189
Numéro MDL MFCD00090356
Clé InChI XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
CID PubChem 2779217
Nom IUPAC Acide 3-amino-3-(2-nitrophényl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 98%