Learn More
Invitrogen™ 3-Amino-3-Deoxydigoxigenin Hemisuccinamide, Succinimidyl Ester
Code produit 11564037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564037 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11564037 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A2952
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Hémisuccinamide de 3-amino-3-désoxydigoxigénine, ester de succinimidyle
The amine-reactive version of digoxigenin (3-amino-3-deoxygigoxigenin hemisuccinamide, SE) can be used to attach this important hapten to biomolecules of interest for subsequent detection with an anti-digoxigenin antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Hémisuccinamide de 3-amino-3-désoxydigoxigénine, ester de succinimidyle
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant Digoxigénine
Type d’étiquette Biotine et autres haptènes