Learn More
3-Amino-3-méthyloxétane 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434048 250 mg 250mg
15444048 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57588.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 874473-14-0 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874473-14-0
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.122
Numéro MDL MFCD11111713
Clé InChI NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
CID PubChem 46835725
Nom IUPAC 3-méthyloxétan-3-amine
SMILES CC1(COC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-3-methyloxetane
Densité 0.99 g/mL
Point d’ébullition 102°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide cristallin